Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-1MS
Obtenga resultados uniformes con esta columna estable de bajo sangrado. Elija esta columna para GC no polar para obtener una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad de MS óptimas.
374.26€ - 1791.14€
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10436754
|
Thermo Scientific™
26099-0200 |
10 m | 0,1 mm | 0,1 μm |
564.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13468008
|
Thermo Scientific™
26099-2760 |
20 m | 0,15 mm | 0,15 µm |
601.92€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13448008
|
Thermo Scientific™
26099-2940 |
40 m | 0,15 mm | 0,15 µm |
1339.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15870900
|
Thermo Scientific™
26099-0360 |
60 m | 0,32 mm | 0,5 μm |
419.43€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10744267
|
Thermo Scientific™
26099-1300 |
15 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
434.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10096644
|
Thermo Scientific™
26099-1310 |
15 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
472.97€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15820910
|
Thermo Scientific™
26099-3530 |
30 m | 0,53 mm | 5 μm |
713.46€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10554875
|
Thermo Scientific™
26099-1420 |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
733.18€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15830910
|
Thermo Scientific™
26099-3590 |
100 m | 0,25 mm | 0,5 μm |
1791.14€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10564875
|
Thermo Scientific™
26099-1430 |
30 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
764.23€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15840910
|
Thermo Scientific™
26099-3960 |
30 m | 0,53 mm | 3 μm |
769.59€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10006654
|
Thermo Scientific™
26099-1540 |
60 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
1239.41€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10429154
|
Thermo Scientific™
260A047P |
30 m | 0,25 mm | 0,1 μm |
708.82€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10127424
|
Thermo Scientific™
26099-1550 |
60 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
1296.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10137424
|
Thermo Scientific™
26099-2110 |
30 m | 0,25 mm | 0,5 μm |
455.41€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10426954
|
Thermo Scientific™
26099-2120 |
15m | 0.32 mm | 0,5 μm | N/A | ||||||
10197464
|
Thermo Scientific™
26099-2130 |
15 m | 0,53 mm | 0,5 μm |
555.87€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10270335
|
Thermo Scientific™
26099-2230 |
30 m | 0,25 mm | 0,5 μm |
742.56€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10280335
|
Thermo Scientific™
26099-2240 |
30 m | 0,32 mm | 0,5 μm |
754.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10544875
|
Thermo Scientific™
26099-2250 |
30 m | 0,53 mm | 0,5 μm |
911.97€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10006324
|
Thermo Scientific™
26099-2350 |
60 m | 0,25 mm | 0,5 μm |
1257.37€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10016084
|
Thermo Scientific™
26099-2360 |
60 m | 0,32 mm | 0,5 μm |
1360.36€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10046744
|
Thermo Scientific™
26099-2840 |
15 m | 0,25 mm | 0,5 μm |
477.51€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10628535
|
Thermo Scientific™
26099-2850 |
15 m | 0,32 mm | 1 μm |
482.26€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10638535
|
Thermo Scientific™
26099-2860 |
15 m | 0,53 mm | 1 μm |
514.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10407154
|
Thermo Scientific™
26099-2960 |
30 m | 0,25 mm | 1 μm |
733.18€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10045784
|
Thermo Scientific™
26099-2970 |
30 m | 0,32 mm | 1 μm |
764.23€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10055784
|
Thermo Scientific™
26099-2980 |
30 m | 0,53 mm | 1 μm |
859.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10065784
|
Thermo Scientific™
26099-3080 |
60 m | 0,25 mm | 1 μm |
1239.41€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10477134
|
Thermo Scientific™
26099-3090 |
60 m | 0,32 mm | 1 μm |
1302.69€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10026084
|
Thermo Scientific™
26099-3340 |
15 m | 0,53 mm | 1,5 µm |
514.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10127714
|
Thermo Scientific™
26099-3360 |
30 m | 0,53 mm | 1,5 µm |
853.54€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15217488
|
Thermo Scientific™
26099-3500 |
15 m | 0,32 mm | 3 μm |
374.26€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15227488
|
Thermo Scientific™
26099-4840 |
30 m | 0,32 mm | 3 μm |
596.63€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15247488
|
Thermo Scientific™
26099-5820 |
12 m | 0,2 mm | 0,33 µm |
418.44€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15237488
|
Thermo Scientific™
26099-5780 |
20 m | 0,18 mm | 0,18 μm |
750.66€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
Obtenga resultados uniformes con esta columna estable de bajo sangrado. La columna para GC no polar Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-1MS es una elección excelente para lograr una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad de MS óptimas para una amplia variedad de aplicaciones.
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior:
- 100 % dimetilpolisiloxano no polar
- Equivalente a USP G2
- Sangrado excepcionalmente bajo
- Aplicaciones:
- Hidrocarburos
- Bifenilos policlorados (PCB)
- Drogas
- Orgánicos de rango de gasolina (GRO)
- Gases de refinería
- Aceites esenciales
- Pesticidas
Un gran paso para el rendimiento con niveles reducidos de sangrado y una inercia superior:
- El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
- La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
- La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
- La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Recomendado para:
- Hidrocarburos
- GRO
- Drogas
- PCB
Usos alternativos:
- Aromáticos clorados
- Pesticidas organoclorados
- Pesticidas organofosforados
- Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH)
- Parafinas
- Polywax
- Piretroides
- Compuestos semivolátiles
- Xilenos
- Similar a:
- Rxi™-1ms
- DB-1
- DB-1ms
- HP-1
- HP-1ms
- Ultra-1
- SPB™-1
- Equity™-1
- VF-1ms
- Bajo sangrado/MS CP-Sil 5 CB
Specifications
No polar |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.