Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-1MS
Obtenga resultados uniformes con esta columna estable de bajo sangrado. Elija esta columna para GC no polar para obtener una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad de MS óptimas.
Marca: Thermo Scientific™ 26099-3960
765.76 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Obtenga resultados uniformes con esta columna estable de bajo sangrado. La columna para GC no polar Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-1MS es una elección excelente para lograr una relación señal-ruido, sensibilidad e integridad de MS óptimas para una amplia variedad de aplicaciones.
- Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior:
- No polar, 100 % dimetilpolisiloxano
- Equivalente a USP G2
- Sangrado excepcionalmente bajo
Aplicaciones:
- Hidrocarburos
- Bifenilos policlorados (PCB)
- Drogas
- Orgánicos de rango de gasolina (GRO)
- Gases de refinería
- Aceites esenciales
- Pesticidas
Un gran paso para el rendimiento con niveles reducidos de sangrado y una inercia superior:
- El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
- La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
- La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
- La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Recomendado para:
- Hidrocarburos
- GRO
- Drogas
- Tarjetas TCI
Usos alternativos:
- Aromáticos clorados
- Pesticidas organoclorados
- Pesticidas organofosforados
- Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH)
- Parafinas
- Polywax
- Piretroides
- Compuestos semivolátiles
- Xilenos
Similar a:
- Rxi™-1ms
- DB-1
- DB-1ms
- HP-1
- HP-1ms
- Ultra-1
- SPB™-1
- Equity™-1
- VF-1ms
- Bajo sangrado/MS CP-Sil 5 CB
Especificaciones
330/350 °C para columnas estándar; 430 °C para columnas metálicas | |
0,53 mm | |
TraceGOLD™ TG-1 MS | |
GC/MS para hidrocarburos, impurezas de disolventes, congéneres de PCB y mezclas de Aroclor, GC/MS para destilación simulada, drogas, odorizantes de gas natural, aceites esenciales y pesticidas | |
30 m |
0,53 mm | |
TraceGOLD | |
G2 | |
3 μm | |
No polar |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.