Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-225MS
Obtenga una mayor eficacia y estabilidad térmica gracias a las columnas de GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-225MS.
Marca:  Thermo Scientific™ 26083-2850
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10361405
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Obtenga una mayor eficacia y estabilidad térmica gracias a las columnas de GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-225MS.
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior
  • Fase polar, 50 % de ciano propilmetil/50 % de fenilmetil polisiloxano
  • Su innovador proceso de desactivación para el siloxano reduce la cola al mínimo y mejora su eficiencia en comparación con otras columnas similares
  • Equivalentes a las fases G7 y G19 de USP
Aplicaciones:
  • Ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME)
  • Carbohidratos
  • Esteroles
  • Compuestos saborizantes
Un gran paso para el rendimiento de las columnas con bajos niveles de sangrado y una inercia superior
  • Esta columna estable y de bajo sangrado produce resultados uniformes. El bajo nivel de ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección con una mejor resolución de analitos de bajo nivel.
  • La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
  • La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
  • La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Recomendado para:
  • Acetatos de alditol (azúcares)
  • FAME
  • Usos alternativos:
  • Cetonas
  • Similar a:
  • Rtx™-225
  • DB-225
  • HP-225
  • SPB™-225
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
220/240 °C
0.32 mm
G7 , G19
1 μm
Polar
0.32mm
TraceGOLD™ TG-225 MS
GC/MS, GC/MS for Carbohydrates, GC/MS for Sterols, GC/MS for Flavor Compounds
15m
Espesor 1um ; 0.32mm ID ; 15 m de longitud
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.