Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-225MS
Consiga una mayor estabilidad térmica y una mayor eficacia con estas columnas.
313.00€ - 1116.68€
Especificaciones
Fase estacionaria | TraceGOLD™ TG-225 MS |
---|---|
Tipo USP | G7, G19 |
Temperatura máxima | 220/240 °C |
Polaridad | Polares |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Grosor de película | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Grosor de película | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10704837
|
Thermo Scientific™
26083-1420 |
0,25 mm | 0,25 µm | 30 m |
637.62€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10209614
|
Thermo Scientific™
26083-1430 |
0,32 mm | 0,25 µm | 30 m |
706.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10350825
|
Thermo Scientific™
26083-1540 |
0,25 mm | 0,25 µm | 60 m |
1116.68€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10712537
|
Thermo Scientific™
26083-1310 |
0.32mm | 0.25μm | 15m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10714837
|
Thermo Scientific™
26083-1440 |
0.53mm | 0.25μm | 30m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10575435
|
Thermo Scientific™
26083-1300 |
0,25 mm | 0,25 µm | 15 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10506385
|
Thermo Scientific™
26083-2110 |
0.25mm | 0.5µm | 15m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10703687
|
Thermo Scientific™
26083-2120 |
0.32mm | 0.5µm | 15m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10713687
|
Thermo Scientific™
26083-2130 |
0.53mm | 0.5µm | 15m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10219664
|
Thermo Scientific™
26083-2230 |
0,25 mm | 0,5 µm | 30 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10108094
|
Thermo Scientific™
26083-2240 |
0,32 mm | 0,5 µm | 30 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10585435
|
Thermo Scientific™
26083-2250 |
0.53mm | 0.5µm | 30m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10555625
|
Thermo Scientific™
26083-2350 |
0,25 mm | 0,5 µm | 60 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10381545
|
Thermo Scientific™
26083-2360 |
0.32mm | 0.5µm | 60m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10391545
|
Thermo Scientific™
26083-2370 |
0.53mm | 0.5µm | 60m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10361405
|
Thermo Scientific™
26083-2850 |
0.32mm | 1μm | 15m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10744457
|
Thermo Scientific™
26083-2860 |
0.53mm | 1μm | 15m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10458104
|
Thermo Scientific™
26083-2970 |
0,32 mm | 1 µm | 30 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10754457
|
Thermo Scientific™
26083-2980 |
0.53mm | 1μm | 30m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10361025
|
Thermo Scientific™
26083-3090 |
0.32mm | 1μm | 60m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10117384
|
Thermo Scientific™
26083-3100 |
0.53mm | 1μm | 60m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Obtenga una mayor eficacia y estabilidad térmica gracias a las columnas para GC Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-225MS.
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior
- Fase polar, 50 % de ciano propilmetil/50 % de fenilmetil polisiloxano
- Su innovador proceso de desactivación para el siloxano reduce la cola al mínimo y mejora su eficiencia en comparación con otras columnas similares
- Equivalentes a las fases G7 y G19 de USP
Aplicaciones:
- Ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME)
- Carbohidratos
- Esteroles
- Compuestos saborizantes
Un gran paso para el rendimiento de las columnas con bajos niveles de sangrado y una inercia superior
- Esta columna estable y de bajo sangrado produce resultados uniformes, y el bajo nivel de ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección con una mejor resolución de analitos de bajo nivel.
- La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
- La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
- La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Recomendado para:
- Acetatos de alditol (azúcares)
- FAME
- Usos alternativos:
- Cetonas
- Similar a:
- Rtx™-225
- DB-225
- HP-225
- SPB™-225
Especificaciones
TraceGOLD™ TG-225 MS | |
G7, G19 | |
220/240 °C | |
Polares |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.