Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-225MS
Obtenga una mayor eficacia y estabilidad térmica gracias a las columnas de GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-225MS.
Marca: Thermo Scientific™ 26083-2130
Descripción
Obtenga una mayor eficacia y estabilidad térmica gracias a las columnas de GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-225MS.
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior- Fase polar, 50 % de ciano propilmetil/50 % de fenilmetil polisiloxano
- Su innovador proceso de desactivación para el siloxano reduce la cola al mínimo y mejora su eficiencia en comparación con otras columnas similares
- Equivalentes a las fases G7 y G19 de USP
Aplicaciones:
- Ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME)
- Carbohidratos
- Esteroles
- Compuestos saborizantes
Un gran paso para el rendimiento de las columnas con bajos niveles de sangrado y una inercia superior
- Esta columna estable y de bajo sangrado produce resultados uniformes. El bajo nivel de ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección con una mejor resolución de analitos de bajo nivel.
- La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
- La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
- La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
Recomendado para:
- Acetatos de alditol (azúcares)
- FAME
- Usos alternativos:
- Cetonas
- Similar a:
- Rtx™-225
- DB-225
- HP-225
- SPB™-225
Especificaciones
220/240 °C | |
0.53 mm | |
G7 , G19 | |
0,5 μm | |
Polar |
0.53mm | |
TraceGOLD™ TG-225 MS | |
GC/MS, GC/MS for Carbohydrates, GC/MS for Sterols, GC/MS for Flavor Compounds | |
15m | |
Espesor 0.5um ; 0,53 mm ID ; 15 m de longitud |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.