Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-225MS
Consiga una mayor estabilidad térmica y una mayor eficacia con estas columnas.
Marca: Thermo Scientific™ 26083-2370
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Obtenga una mayor eficacia y estabilidad térmica gracias a las columnas para GC Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-225MS.
- Fase polar, 50% de ciano propilmetil/50% de fenilmetil polisixolano
- Su innovador proceso de desactivación para el siloxano reduce la cola al mínimo y mejora su eficacia comparadas con las columnas de su gama
- Fase equivalente a USP G7, G19
Restek Rtx™-225, DB-225, HP-225, SPB-225
- FAME
- Carbohidratos
- Esteroles
- Compuestos saborizantes
Especificaciones
0.53 mm | |
0.53mm | |
220/240°C | |
0.5µm | |
Polar |
G7 , G19 | |
TraceGold TG- 225MS | |
GC/MS, GC/MS for Carbohydrates, GC/MS for Sterols, GC/MS for Flavor Compounds | |
60m | |
Espesor 0.5um ; 0,53 mm ID ; longitud 60m |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.