Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TraceGOLD™ TG-5MT Metal
Proporciona mayor estabilidad e inercia a temperaturas elevadas y cuando se trabaja con compuestos altamente activos.
457.38€ - 1272.28€
Especificaciones
Fase estacionaria | TraceGOLD™ TG-5 MT |
---|---|
Tipo USP | G27, G36 |
Temperatura máxima | 330/350 °C (columnas estándar), 430 °C (columnas metálicas) |
Polaridad | Low-Polar |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11830483
|
Thermo Scientific™
26M98-2980 |
30 m | 0.53 mm | 1 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11860473
|
Thermo Scientific™
26M98-1420 |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
745.74€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11820483
|
Thermo Scientific™
26M98-2960 |
30 m | 0.25 mm | 1 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11890473
|
Thermo Scientific™
26M98-2230 |
30 m | 0.25 mm | 0,5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11880473
|
Thermo Scientific™
26M98-1540 |
60 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
1272.28€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11840483
|
Thermo Scientific™
26M98-3360 |
30 m | 0,53 mm | 1,5 µm | N/A | N/A | N/A | |||||
11850483
|
Thermo Scientific™
26M98-3960 |
30 m | 0.53 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11840473
|
Thermo Scientific™
26M98-0350 |
15 m | 0,25 mm | 0,1 μm |
457.38€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
La columna GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MT Metal proporciona mayor estabilidad e inercia a temperaturas elevadas y cuando se trabaja con compuestos altamente activos. Proporciona una mayor robustez en condiciones de mayor estrés.
- Se puede utilizar a una temperatura elevada sin riesgo de sangrado o descomposición
- Excelente inercia al trabajar con compuestos altamente activos
- Solidez bajo estrés
Especificaciones
TraceGOLD™ TG-5 MT | |
G27, G36 | |
330/350 °C (columnas estándar), 430 °C (columnas metálicas) | |
Low-Polar |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.