Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para CG TraceGOLD TG-VMS
Las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS ofrecen buena resolución y unos tiempos de análisis muy cortos para componentes volátiles.
Marca: Thermo Scientific™ 26080-3390
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Las columnas para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS ofrecen buena resolución y unos tiempos de análisis muy cortos para componentes volátiles.
- Fase estacionaria patentada
- Dimensiones optimizadas para el análisis de contaminantes orgánicos volátiles
- Especialmente adecuadas para el método 8260B de la EPA de EE. UU.
- Similar a Rtx-VMS
Recomendada para:
- Contaminantes orgánicos volátiles
Especificaciones
260°C | |
0.32 mm | |
GC/MS, GC/MS for US EPA Method 8260B Compounds | |
30m |
0.32mm | |
TraceGOLD™ TG-VMS | |
1,8 μm | |
No polar |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 7
Application Note: A Complete Toxicology Screening Procedure for Drugs and Toxic Compounds in Urine and Plasma Using LC-MS/MS
Tamaño : 298 kB
Application Note: Screening and Quantification of Multiple Drugs in Urine Using Automated Online Sample Preparation and Tandem Mass Spectrometry
Tamaño : 205.9 kB
Application Note: Quantitation of 12 Benzodiazepines and Metabolites in Urine Using Ultrahigh Resolution LC-MS for Forensic Toxicology Use
Tamaño : 430.2 kB
Application Note: Quantitation of Urinary Ethyl Glucuronide and Ethyl Sulfate Using Ultrahigh Resolution LC-MS
Tamaño : 268.6 kB
Application Note: A Complete Toxicology Screening Procedure for Drugs and Toxic Compounds in Urine and Plasma Using LC-MS/MS
Tamaño : 298 kB
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para CG TraceGOLD TG-VMS > 30m x 0,32mm x 1,80 μm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido