Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-WaxMS
Analice FAME con una excelente estabilidad térmica gracias a esta columna.
366.00€ - 1385.79€
Especificaciones
Fase estacionaria | TraceGOLD™ TG-WAXMS |
---|---|
Tipo USP | G14, G15, G16, G20, G39 |
Temperatura máxima | 240/260 °C |
Polaridad | Polar |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10734267
|
Thermo Scientific™
26088-0200 |
10 m | 0,0 mm | 0,1 μm |
522.51€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10419444
|
Thermo Scientific™
26088-1300 |
15 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
440.21€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10137944
|
Thermo Scientific™
26088-1310 |
15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10477714
|
Thermo Scientific™
26088-1420 |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
671.45€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10209234
|
Thermo Scientific™
26088-1430 |
30 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
721.49€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10219234
|
Thermo Scientific™
26088-1440 |
30 m | 0,53 mm | 0,25 μm |
824.15€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10381065
|
Thermo Scientific™
26088-1540 |
60 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
1189.84€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10025794
|
Thermo Scientific™
26088-1550 |
60 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
1290.73€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10722537
|
Thermo Scientific™
26088-1560 |
60 m | 0,53 mm | 0,25 μm |
1385.79€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10391065
|
Thermo Scientific™
26088-2110 |
15m | 0.25 mm | 0,5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10157804
|
Thermo Scientific™
26088-2120 |
15 m | 0,32 mm | 0,5 μm |
467.06€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10167804
|
Thermo Scientific™
26088-2130 |
15 m | 0,53 mm | 0,5 μm |
512.83€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10670446
|
Thermo Scientific™
26088-2230 |
30 m | 0,25 mm | 0,5 μm |
671.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10744647
|
Thermo Scientific™
26088-2240 |
30 m | 0,32 mm | 0,5 μm |
728.36€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10055594
|
Thermo Scientific™
26088-2250 |
30 m | 0,53 mm | 0,5 μm |
821.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10147944
|
Thermo Scientific™
26088-2350 |
60 m | 0,25 mm | 0,5 μm |
1257.61€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10219614
|
Thermo Scientific™
26088-2360 |
60 m | 0,32 mm | 0,5 μm |
1274.49€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10229614
|
Thermo Scientific™
26088-2370 |
60 m | 0,53 mm | 0,5 μm |
1368.52€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10535065
|
Thermo Scientific™
26088-2850 |
15 m | 0,32 mm | 1 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10380875
|
Thermo Scientific™
26088-2860 |
15 m | 0,53 mm | 1 μm |
493.94€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10187994
|
Thermo Scientific™
26088-2970 |
30 m | 0,32 mm | 1 μm |
721.49€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10280285
|
Thermo Scientific™
26088-2980 |
30 m | 0,53 mm | 1 μm |
821.48€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10210055
|
Thermo Scientific™
26088-3090 |
60 m | 0,32 mm | 1 μm |
1258.61€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10468104
|
Thermo Scientific™
26088-3100 |
60 m | 0,53 mm | 1 μm |
1329.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10279274
|
Thermo Scientific™
26088-3340 |
15m | 0.53 mm | 1.5μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10321355
|
Thermo Scientific™
26088-3360 |
30 m | 0,53 mm | 1,5 µm |
838.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Analice FAME con una excelente estabilidad térmica gracias a la columna para GC Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS.
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior- Fase polar, polietilenglicol
- Superficie con desactivación polar que une el polímero para lograr una excelente estabilidad térmica
- Resistencia a daños oxidativos y daños causados por volátiles fuertemente ácidos o básicos mejores que las fases sólidas de silicona
- Aplicaciones:
- Ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME)
- Compuestos de sabor y aceites esenciales
- Disolventes
- Isómeros de xileno
- Método 603 de la EPA para acroleína/acrilonitrilo
- Esta columna estable de bajo sangrado produce resultados coherentes.
- El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección gracias a la mejor resolución de los analitos de bajo nivel.
- La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad.
- La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos.
- La inercia superior garantiza unas formas de picos y una sensibilidad excelentes, sobre todo en el caso de los compuestos con un alto nivel de actividad o difíciles de analizar.
- Aldehídos
- Aceites esenciales
- Disolventes
- Xilenos
- Usos alternativos:
- Ácidos
- Alcoholes
- Alcoholes en las bebidas
- Acetatos de alditol (azúcares)
- Aminas–alifáticas
- Aminas–aromáticas
- Herbicidas
- Cetonas
- Nitroaromáticos
- Fenoles
- Volátiles
- DB-WAX
- DB-WAXetr
- HP-Wax
- HP-Innowax
- SUPELCOWAX™ 10
- CP-Wax 52 CB
- Stabilwax™
- Rtx™-Wax
- BP20
- ZB-Wax
- Optima™ Wax
- AT™-Wax
Especificaciones
TraceGOLD™ TG-WAXMS | |
G14, G15, G16, G20, G39 | |
240/260 °C | |
Polar |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.