Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC de alúmina TracePLOT™ TG-BOND: Desactivación de KCl
Utilice las columnas para GC de alúmina Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND para el análisis lineal y cuantitativo de hidrocarburos polares no saturados.
Marca: Thermo Scientific™ 26002-6110
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Utilice las columnas para GC de alúmina Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND para el análisis lineal y cuantitativo de hidrocarburos polares no saturados.
Aplicaciones:- Hidrocarburos C1-C5
- Isómeros de hidrocarburos no saturados
- La unión fuerte evita que los sistemas de inyección y detección se dañen durante las operaciones de conmutación de válvulas.
- Las columnas se pueden regenerar para restaurar la eficacia y selectividad completas después de la adsorción de agua.
- Las pruebas rigurosas garantizan el grosor adecuado de la película (1,3-butadieno), la selectividad (propadieno, metil acetileno), la resolución (trans-2-buteno, 1-buteno) y la eficacia del revestimiento (1,3-butadieno).
- Alumina-PLOT
- AT™-Alumina
- CP-Al2O3/KCl
- CP-Al2O3/Na2SO4
- GS-Alumina
- GS-Alumina KCl
- HP PLOT M
- HP PLOT S
- Rt™-Alumina BOND (KCl)
- Rt™-Alumina BOND (Na2SO4 )
Especificaciones
0,53 mm | |
TracePLOT™ TG-BOND de alúmina | |
GC para hidrocarburos C1-C5, GC para isómeros de hidrocarburo no saturados, Análisis lineal y cuantitativo de hidrocarburos polares no saturados | |
50 m |
0,53 mm | |
Hasta 200 °C | |
10 µm |