Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC de alúmina TracePLOT™ TG-BOND: Desactivación de KCl
Utilice las columnas para GC de alúmina Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND para el análisis lineal y cuantitativo de hidrocarburos polares no saturados.
944.82€ - 1538.16€
Especificaciones
Fase estacionaria | TracePLOT™ TG-BOND de alúmina |
---|---|
Temperatura máxima | Hasta 200 °C |
Para utilizar con (aplicación) | GC para hidrocarburos C1-C5, GC para isómeros de hidrocarburo no saturados, Análisis lineal y cuantitativo de hidrocarburos polares no saturados |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10704627
|
Thermo Scientific™
26002-6050 |
50 m | 0,32 mm |
1538.16€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10016124
|
Thermo Scientific™
26002-6080 |
30 m | 0,53 mm |
944.82€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10630636
|
Thermo Scientific™
26002-6110 |
50 m | 0,53 mm |
1528.67€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10554135
|
Thermo Scientific™
26002-6020 |
30 m | 0,32 mm |
949.34€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Utilice las columnas para GC de alúmina Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND para el análisis lineal y cuantitativo de hidrocarburos polares no saturados.
Aplicaciones:- Hidrocarburos C1-C5
- Isómeros de hidrocarburos no saturados
- La unión fuerte evita que los sistemas de inyección y detección se dañen durante las operaciones de conmutación de válvulas.
- Las columnas se pueden regenerar para restaurar la eficacia y selectividad completas después de la adsorción de agua.
- Las pruebas rigurosas garantizan el grosor adecuado de la película (1,3-butadieno), la selectividad (propadieno, metil acetileno), la resolución (trans-2-buteno, 1-buteno) y la eficacia del revestimiento (1,3-butadieno).
- Alumina-PLOT
- AT™-Alumina
- CP-Al2O3/KCl
- CP-Al2O3/Na2SO4
- GS-Alumina
- GS-Alumina KCl
- HP PLOT M
- HP PLOT S
- Rt™-Alumina BOND (KCl)
- Rt™-Alumina BOND (Na2SO4 )
Especificaciones
TracePLOT™ TG-BOND de alúmina | |
Hasta 200 °C | |
GC para hidrocarburos C1-C5, GC para isómeros de hidrocarburo no saturados, Análisis lineal y cuantitativo de hidrocarburos polares no saturados |