Learn More
Novus Biologicals™ TRAF-6 Inhibitor Peptide Set
Applications: In vitro assay, Block/Neutralize
Marca:  Novus Biologicals™ NBP2-26506-5mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18717663
  • 1200.00€ / 5 miligramos
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
5 mg
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Novus Biologicals™ TRAF-6 Inhibitor Peptide Set > 5mg
Para uso exclusivo en investigación