Learn More
BRAND™ Transferpette™ Electronic Pipette
Combines the globally proven properties of mechanical piston operated air displacement pipettes with the advantages of an electronic device.
Marca: BRAND™
421.14 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21922" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.54000kg
Descripción
- El eje de la pipeta se puede desenroscar y es totalmente esterilizable en autoclave (121 °C)
- Cinco prácticos programas: Pipeteo, pipeteo inverso, mezcla, electroforesis en gel y dispensación
- Técnica de calibración sencilla para realizar ajustes rápidos sin herramientas
- Con marcado CE según la directiva IVD 98/79 EG
Especificaciones
1,6 millones de euros | |
Autoclavable | |
Transferpette™ | |
De 10 a 200 mL | |
15°C a 40°C |
Directiva DIV 98/79 EG | |
1 | |
Pipeta electrónica | |
UE |