Learn More
BRAND™ Transferpette™ Electronic Pipette
Combines the globally proven properties of mechanical piston operated air displacement pipettes with the advantages of an electronic device.
525.00€ - 540.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Directiva DIV 98/79 EG |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Número de canales | 1 |
Línea de productos | Transferpette™ |
Tipo | Pipeta electrónica |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10704733
|
BRAND™
705303 |
De 10 a 200 mL | UE |
540.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10485802
|
BRAND™
705307 |
250 a 5000 μL | UE |
525.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10160302
|
BRAND™
705306 |
De 50 a 1000 μL | UE |
525.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- The pipette shaft can be unscrewed and is entirely autoclavable (121°C)
- Five convenient programs: pipetting, reverse pipetting, mixing, GEL-Electrophoresis and dispensing
- Easy Calibration-Technique for making quick adjustments without tools
- CE-marked according to IVD-Directive 98/79 EG
Especificaciones
Directiva DIV 98/79 EG | |
1 | |
Pipeta electrónica |
Autoclavable | |
Transferpette™ | |
15°C a 40°C |