Learn More
BRAND™ Multi-Channel Micropipette Transferpette™ S -12, adjustable, DE-M
Efficient: one-hand operation. Flexible: ergonomic design for all hand sizes. Reliable: volume-change protection prevents accidental adjustments.
Marca: BRAND™ 705920
801.20 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24315" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La pipeta de desplazamiento de aire Transferpette™ S le permite trabajar de forma eficiente y ergonómica con volúmenes pequeños y grandes.
- Las fuerzas de funcionamiento bajas y una carrera corta garantizan un pipeteo relajado, incluso durante series de pipeteo largas.
- Gracias a su ergonomía perfecta, la Transferpette™ S proporciona un agarre cómodo en cualquier posición de la mano, tanto si eres diestro o zurdo, como si tienes las manos grandes o pequeñas.
- No es necesario cambiar el agarre, ya que la pipeta de microlitros proporciona un verdadero funcionamiento con una sola mano: Ajusta el volumen, pipetea y expulsa la punta.
- La protección contra el cambio de volumen también es fácil de usar con guantes y protege el volumen establecido contra el ajuste accidental.
- La Transferpette™ S también cuenta con la tecnología Easy Calibration, que hace que la calibración sea fácil. La calibración se puede realizar sin herramientas.
- Una tabla de compatibilidad muestra qué puntas se ajustan a cada dispositivo, de modo que siempre solicite las puntas de pipeta correctas.
Descripción general
- Intervalo de volumen de la pipeta monocanal: de 0,1 μl a 10 ml
- Rango de volumen de la pipeta multicanal: de 0,5 μl a 300 μl
- Carrera corta y fuerzas de funcionamiento bajas
- Cono de punta universal
- Esterilización en autoclave completa a 121 °C
- Misma facilidad de uso para usuarios diestros y zurdos
- Código de color en la rueda de ajuste de volumen, el eje y la protección contra el cambio de volumen
- Fácil inserción y expulsión de puntas gracias a las juntas tóricas en pipetas multicanal
- Se puede calibrar fácilmente y sin herramientas gracias a la tecnología Easy Calibration
- Eje delgado para muestreo de recipientes estrechos (tubos de centrífuga)
- Tolera temperaturas de – 15 °C a + 40 °C
- Presión de vapor hasta 500 mbar
- Viscosidad hasta 260 mPa s
Especificaciones
DIN EN 285 | |
Autoclavable | |
Transferpette™ S | |
Pipeta | |
De 15 a 40 °C | |
23,7 cm | |
12,3 cm |
Transferpette™ S-12, volumen ajustable, DE-M, M12-10, 0,5-10 μL | |
Polipropileno | |
No estéril | |
De 0,5 to 10 μl | |
36 meses | |
14 cm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Brand Transferpette S (EN)
BRAND Transferpette S micropipette - English.PDF
Tamaño : 1.8 MB
Brand Transferpette S
Tamaño : 2.8 MB
Brand Transferpette S
Tamaño : 2.8 MB
Brand Volumetric measurement in the laboratory
Tamaño : 3.6 MB
Brand Transferpette S 8 12 Operating Manual
Tamaño : 1.8 MB
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
BRAND™ Multi-Channel Micropipette Transferpette™ S -12, adjustable, DE-M > De 0,5 to 10 μl
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido