Learn More
BRAND™ Multi-Channel Micropipette Transferpette™ S -12, adjustable, DE-M
Efficient: one-hand operation. Flexible: ergonomic design for all hand sizes. Reliable: volume-change protection prevents accidental adjustments.
1040.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | DIN EN 285 |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Material | Polipropileno |
Línea de productos | Transferpette™ S |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16477815
![]() |
BRAND™
705920 |
De 0,5 to 10 μl |
1040.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16487815
![]() |
BRAND™
705926 |
De 5 to 50 μl |
1040.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16497815
![]() |
BRAND™
705928 |
De 10 to 100 μl |
1040.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16407825
![]() |
BRAND™
705930 |
De 20 to 200 μl |
1040.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16417825
![]() |
BRAND™
705932 |
De 30 a 300 μl |
1040.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The Transferpette™ S air displacement pipette allows you to work efficiently and ergonomically with both small and large volumes. Low operating forces and a short stroke ensure relaxed pipetting, even during long pipetting series. Due to its perfect ergonomics, the Transferpette™ S provides a comfortable grip in any hand position, whether you are right- or left-handed, or have big or small hands. Changing your grip is not necessary, since the microliter pipette provides true one-hand operation: set the volume, pipette, eject the tip.
- The volume-change protection is also easy to operate with gloves on and protects your set volume against accidental adjustment.
- The Transferpette™ S also features Easy Calibration technology, which makes calibration a breeze. Calibration can be carried out without tools.
- A compatibility table shows which tips fit which device, so that you always order the correct pipette tips.
- Limitations of use: Operating temperature of instrument and reagent should be between +15 °C and +40 °C (59 °F to 104 °F) (other temperatures upon request)
- Vapor pressure up to 500 mbar
- Viscosity: 260 mPa s
- For viscous media, the speed must be adjusted if necessary.
Especificaciones
DIN EN 285 | |
Polipropileno | |
No estéril | |
De 15 a 40 °C | |
23,7 cm | |
12,3 cm |
Autoclavable | |
Transferpette™ S | |
Pipeta | |
36 meses | |
14 cm |