Learn More
Fisherbrand™ Frascos translúcidos de polietileno de media densidad (MPDE) Código de producto.: 11543242
Añadir a la cesta
Fisherbrand™ Frascos translúcidos de polietileno de media densidad (MPDE)
Código de producto. 11543242 Tienda Fisherbrand Productos
125 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Código de producto. 11543242
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos frascos de uso general para el almacenamiento y el muestreo de líquidos. Los frascos de polipropileno translúcido Fisherbrand™ son a prueba de fugas y ofrecen una excelente resistencia química. Esterilizables en autoclave con tapón aflojado Ideales para aplicaciones generales de laboratorio.
  • Frascos de uso general transparentes
  • Tapón de rosca de polipropileno
Especificaciones
Capacidad (métrico) 125 ml
Color Translúcido
Para utilizar con (aplicación) Ideal para aplicaciones generales de laboratorio
Incluye Tapón de rosca de polipropileno
Material Polipropileno
N.° por paquete 10/Paq.
Closure Included Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Boca Ancha
Altura (métrico) 95 mm
Tipo de producto Frasco, cuello ancho
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38/R3
Diámetro (métrico) 50mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Título del producto
Fisherbrand™ Frascos translúcidos de polietileno de media densidad (MPDE) >