Learn More
Fisherbrand™ Frascos translúcidos de polietileno de media densidad (MPDE)
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Color | Translúcido |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para aplicaciones generales de laboratorio |
Incluye | Tapón de rosca de polipropileno |
Material | Polietileno de densidad media (MDPE) |
N.° por paquete | 9 |
Anchura (métrico) | 205 mm |
Closure Included | Sí |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Boca | Estrecha |
Mostrar más |
Documentos
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Tamaño : 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Tamaño : 12.9 MB
Título del producto
Fisherbrand™ Frascos translúcidos de polietileno de media densidad (MPDE) >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido