Learn More
BRAND™ Translucent Polypropylene T-shape Tubing Connector
Constructed of translucent polypropylene. Accommodates three tubes with T-style side arm.
Marca: BRAND™ 152810
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Estructura de polipropileno translúcido
- Admite 3 tubos del mismo diámetro
Especificaciones
Conectores para tubos | |
55 mm | |
20/pack | |
Forma de T | |
Translúcido |
Polipropileno | |
Tubos con DI de 8 a 9 mm | |
Tubos con DI de 8 a 9 mm | |
Vía lateral de 39 mm |