Learn More
BRAND™ Translucent Polypropylene T-shape Tubing Connector
Constructed of translucent polypropylene. Accommodates three tubes with T-style side arm.
21.75€ - 30.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Conectores para tubos |
---|---|
Material | Polipropileno |
Cantidad de embalaje | 20/pack |
Forma | Forma de T |
Color | Translúcido |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11893920
|
BRAND™
152803 |
Tubos con DI de 4 a 5 mm |
23.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11813930
|
BRAND™
152810 |
Tubos con DI de 8 a 9 mm |
30.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15241509
|
BRAND™
152800 |
Tubos con DI de 3 a 4 mm |
21.75€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11803930
|
BRAND™
152805 |
Tubos con DI de 6 a 7 mm |
28.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Translucent polypropylene construction
- Accommodates 3 tubes of the same diameter
Especificaciones
Conectores para tubos | |
20/pack | |
Translúcido |
Polipropileno | |
Forma de T |