Learn More
BRAND™ Conector de tubos en forma de T de polipropileno translúcido
Fabricados con polipropileno translúcido. Admiten tres tubos con vía lateral tipo T.
Marca: BRAND™ 152800
21.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Estructura de polipropileno translúcido
- Admite 3 tubos del mismo diámetro
Especificaciones
Polipropileno | |
20/pack | |
Forma de T | |
Conectores para tubos |
20 mm | |
Tubos con DI de 3 a 4 mm | |
Translúcido |
Título del producto
BRAND™ Conector de tubos en forma de T de polipropileno translúcido > Tamaño de los tubos: Tubos con DI de 3 a 4 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido