Learn More
BRAND™ Translucent Polypropylene T-shape Tubing Connector
Constructed of translucent polypropylene. Accommodates three tubes with T-style side arm.
Marca: BRAND™ 152803
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Estructura de polipropileno translúcido
- Admite 3 tubos del mismo diámetro
Especificaciones
Conectores para tubos | |
30 mm | |
20/pack | |
Forma de T | |
Translúcido |
Polipropileno | |
Tubos con DI de 4 a 5 mm | |
Tubos con DI de 4 a 5 mm | |
Vía lateral de 23 mm |