Learn More
BRAND™ Translucent Polypropylene Y-shape Tubing Connector
Constructed of translucent polypropylene. Accommodates three tubes with Y-shaped stem and arms.
Marca: BRAND™ 152910
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Estructura de polipropileno translúcido
- Admite 3 tubos del mismo diámetro
Especificaciones
Conectores para tubos | |
Polipropileno | |
Tubos con diámetro interior de 10-11 mm | |
Tubos con DI de 10 a 11 mm | |
Translúcido |
Esterilizables en autoclave | |
Longitud total: 74 mm; distancia entre dos brazos de un borde exterior al otro: 47 mm | |
20/paq. | |
Y |