Learn More
BRAND™ Translucent Polypropylene Y-shape Tubing Connector
Constructed of translucent polypropylene. Accommodates three tubes with Y-shaped stem and arms.
33.80€ - 46.15€
Especificaciones
Tipo de producto | Conectores para tubos |
---|---|
Material | Polipropileno |
Forma | Y |
Color | Translúcido |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12110062
|
BRAND™
152903 |
Tubos con DI de 4 a 5 mm |
35.90€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15271509
|
BRAND™
152905 |
Tubos con DI de 6 a 7 mm |
41.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11833930
|
BRAND™
152900 |
Tubos con DI de 3 mm |
33.80€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11843970
|
BRAND™
152907 |
Tubos con DI de 8 a 9 mm |
45.45€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10579461
|
BRAND™
152910 |
Tubos con DI de 10 a 11 mm |
46.15€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Translucent polypropylene construction
- Accommodates 3 tubes of the same diameter
Especificaciones
Conectores para tubos | |
Polipropileno | |
Y | |
Translúcido |