Learn More
BRAND™ Translucent Polypropylene Y-shape Tubing Connector
Constructed of translucent polypropylene. Accommodates three tubes with Y-shaped stem and arms.
Marca: BRAND™ 152905
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Estructura de polipropileno translúcido
- Admite 3 tubos del mismo diámetro
Especificaciones
Conectores para tubos | |
54 mm | |
20/pack | |
Y | |
Translúcido |
Polipropileno | |
Tubos con DI de 6 a 7 mm | |
Tubos con DI de 6 a 7 mm | |
53 mm distancia b/w dos vías |