Learn More
BRAND™ Translucent Polypropylene Y-shape Tubing Connector
Constructed of translucent polypropylene. Accommodates three tubes with Y-shaped stem and arms.
Marca:  BRAND™ 152907
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11843970
  • 45.45€ / paquete de 20
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Estructura de polipropileno translúcido
  • Admite 3 tubos del mismo diámetro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Conectores para tubos
64 mm
20/pack
Y
Polipropileno
Tubos con DI de 8 a 9 mm
Tubos con DI de 8 a 9 mm
Translúcido