Learn More
BRAND™ Translucent Polypropylene Y-shape Tubing Connector
Constructed of translucent polypropylene. Accommodates three tubes with Y-shaped stem and arms.
Marca: BRAND™ 152900
29.86 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Estructura de polipropileno translúcido
- Admite 3 tubos del mismo diámetro
Especificaciones
Conectores para tubos | |
24 mm | |
20/pack | |
Y | |
Translúcido |
Polipropileno | |
Tubos con DI de 3 mm | |
Tubos con DI de 3 mm | |
14 mm distancia b/w dos vías |