Learn More
Fisherbrand™ Tubos de silicona curada al platino translúcidos
Utilice estos tubos para aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología, de bombeo peristáltico y alimentarias. Los tubos de silicona curada al platino translúcidos Fisherbrand™ son inodoros, no tóxicos y ofrecen una excelente resistencia al calor.
Marca:  Fisherbrand™ 1175-8088
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11758088
  • 67.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Translúcido
  • Sin coloración amarillenta
  • No hay subproductos de peróxido
  • Alta resistencia a desgarros de serie
  • Acabado brillante
  • Excelente calidad
  • Altamente hidrófobos
  • Vida útil prolongada en bombas peristálticas
Especificaciones
Especificaciones
Aprobado por la FDA, el BFR y el WRAS
0.8 mm
2.4 mm
0.8mm
-40 °C
Translúcido
200 °C
Silicona curada con platino
5 m
Biología, farmacéutica, biotecnología, aeroespacial, trabajos en caliente
Estériles
Los tubos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Tubos de silicona curada al platino translúcidos > D.I.: 0,8mm; D.E.: 2,4mm; longitud: 5 m