Learn More
DWK Life Sciences Matraz Erlenmeyer DURAN™, con rosca DIN
La forma cónica lo hace ideal para mezclar líquidos. La rosca permite un sellado hermético del matraz.
Marca: DWK Life Sciences 218033653
376.84 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Descripción
Gracias a sus propiedades excepcionales, como la excelente resistencia química, el comportamiento casi inerte y la alta temperatura de uso, los matraces Erlenmeyer DURAN™ originales son ideales para su uso en laboratorios. Además, el grosor uniforme de las paredes, la mínima expansión térmica y la alta resistencia a los choques térmicos resultante son características excelentes. Por lo tanto, los matraces Erlenmeyer DURAN™ son especialmente adecuados para su uso con temperaturas muy altas y cambios de temperatura rápidos.
- Fáciles de mezclar gracias a su forma cónica
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
- El matraz se puede cerrar con un tapón de PBT o un tapón de membrana (permite el intercambio de gases)
Especificaciones
PBT | |
250 ml | |
Preparación y cultivo de medios; almacenamiento y transporte; mezcla de varios componentes; calentamiento; soluciones diluyentes; medición de cantidades de líquidos; se suministra con o sin tapón | |
GL 32 | |
Con tapón de PBT |
85 mm | |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
10/paq. | |
Autoclavable |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Ofertas que rompen los precios en cristalería de laboratorio
Hágase con vasos de precipitados, matraces y mucho más antes de que desaparezcan estas ofertas.Promo Code: 24123Expires: 2025-06-14
New Offer Ahorrar ahora