Learn More
Fisherbrand™ Tubos de silicona translúcida
Utilice estos tubos con bombas peristálticas. Los tubos de silicona translúcida Fisherbrand™ son ideales para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas y de transferencia de líquidos estériles.
Marca: Fisherbrand™ 1174-3845
Descripción
- Tubos de silicona translúcida
- Conformidad con la FDA (alimentos)
Especificaciones
Aprobado por la FDA, BFR y WRAS | |
1 mm | |
3 mm | |
1 mm | |
Industria farmacéutica, biotecnología, transferencia estéril de líquidos | |
Estériles | |
Los tubos |
Esterilizable en autoclave | |
Silicona | |
5 m | |
Bomba peristáltica | |
-40 °C | |
Translúcido | |
De - 40 a 250 °C |
Título del producto
Fisherbrand™ Tubos de silicona translúcida > D.I.: 1 mm; D.E.: 3 mm; longitud: 5 m
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido