Learn More
Fisherbrand™ Tubos de silicona translúcida
Utilice estos tubos con bombas peristálticas. Los tubos de silicona translúcida Fisherbrand™ son ideales para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas y de transferencia de líquidos estériles.
Marca: Fisherbrand™ 1175-3416
Descripción
- Tubos de silicona translúcida
- Conformidad con la FDA (alimentos)
Especificaciones
Aprobado por la FDA, BFR y WRAS | |
8 mm | |
12 mm | |
2 mm | |
Industria farmacéutica, biotecnología, transferencia estéril de líquidos | |
Estériles | |
Los tubos |
Esterilizable en autoclave | |
Silicona | |
25 m | |
Bomba peristáltica | |
-40 °C | |
Translúcido | |
De - 40 a 250 °C |