Learn More
Deutsch Neumann™ Tubos de polietileno transparentes
Marca:  Deutsch Neumann™ 3550406
Código de producto. 15252229
  • 64.90€ / 100 metros
Fecha estimada de envío: 11-07-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
4 mm
Polietileno
1 mm
Transparente
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Deutsch Neumann™ Tubos de polietileno transparentes > D.I.: 4mm