Learn More
VITLAB™ Frascos lavadores de seguridad con boca estrecha de PP VITsafe™
Trabaje de forma segura con productos químicos potencialmente peligrosos. Frascos de lavado de seguridad de PP de boca estrecha VITLAB™ VITsafe™ incorporan una huella de seguridad permanente, tapón de ventilación con código de colores y un control preciso de pulverización para eliminar goteos y fugas. Fabricado con material químicamente resistente para su uso con acetona y MEK.
Marca: VITLAB™ 1431829
Descripción
Trabajar con sustancias químicas que pueden ser peligrosas requiere un alto nivel de responsabilidad y cuidado. Los frascos de lavado de seguridad VITsafe™ cumplen todos los requisitos de seguridad para una manipulación segura. Los frascos de aerosol se empaquetan individualmente en bolsas de polietileno claramente etiquetadas.Fabricado con polipropileno duradero esterilizable en autoclave
- El PP añade un nivel de resistencia significativamente mayor a muchos disolventes, como la acetona y el MEK
- Los frascos de lavado y los tubos de aerosol hechos de PP pueden ser esterilizados en autoclave a 121 °C durante 20 minutos
- El material transparente permite una fácil identificación y monitorización
- Nombre del material en alemán, inglés, francés y español
- Fórmula química, n.º de CAS, pictograma de riesgo, palabra de señal
- Frases de riesgo (frases H), frases de seguridad (frases P), así como el código NFPA
- De conformidad con la Directiva CE N.º 1272/2008 (GHS)
- El diseño elimina casi toda la sobrepresión estática
- Evita prácticamente cualquier fuga o goteo que pueda ocurrir con cambios de temperatura en el laboratorio
- Los tapones codificados por colores permiten una fácil identificación visual del material
- Los frascos utilizan tapas de tapón de rosca con roscas GL para una sujeción fuerte y segura
- La punta finamente dibujada crea un chorro de aerosol preciso para la multa control
- Flujo de retorno medio optimizado a través del tubo de pulverización continuo
Especificaciones
250 ml | |
Polipropileno | |
Paquete de 12 | |
GL 25 | |
135 mm | |
Acetona | |
Tapón de rosca ventilado |
Transparente | |
Envasado individualmente en bolsa de PE | |
Rojo | |
Estrecha | |
Frasco lavado de seguridad | |
58 mm |