Learn More
VITLAB™ Frascos de lavado de polipropileno transparente con boca ancha
Lave equipo y materiales con un chorro de pulverización preciso y una recirculación optimizada. Los frascos de lavado de polipropileno transparente VITLAB™ incluyen un tapón de rosca con un tubo de pulverización incorporado en un frasco de boca estrecha o ancha. Los frascos pulverizadores se han envuelto individualmente y son esterilizables en autoclave y reciclables.
Marca: VITLAB™ 94193
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los frascos de lavado son adecuados para la limpieza, el recubrimiento y la dosificación en cualquier entorno de laboratorio. Los frascos de polipropileno son ideales para una gran variedad de aplicaciones, incluido el uso con una gama de productos químicos, disolventes y temperaturas. Los frascos de pulverización se han envasado individualmente en bolsas de polietileno claramente etiquetadas.- Diseñados para lograr un control preciso de la pulverización
- La punta finamente dibujada crea un chorro de aerosol preciso para un control afinado
- Flujo de retorno del medio optimizado a través del tubo de pulverización continuo
- Elección de frascos de boca estrecha o ancha
- Frascos cónicos de boca estrecha para facilitar el manejo
- Frascos de boca ancha con reborde cuadrado para un llenado fácil y seguro
- Todos los frascos tienen tapas con tapón enroscado con roscas GL para una sujeción fuerte y segura
- Fabricado con polipropileno duradero esterilizable en autoclave
- Resistente a productos químicos para uso con reactivos líquidos o en polvo
- Resistencia térmica y esterilizables en autoclave
- Material transparente para una fácil identificación y monitorización
Especificaciones
1000 ml | |
Polipropileno | |
GL 63 | |
Ancha | |
Frasco lavador | |
Tapón de rosca |
Transparente | |
Paquete de 12 | |
Esterilizable en autoclave | |
226 mm | |
91 mm |