Learn More
VITLAB™ Frascos de lavado de polipropileno transparente con boca ancha
Lave equipo y materiales con un chorro de pulverización preciso y una recirculación optimizada. Los frascos de lavado de polipropileno transparente VITLAB™ incluyen un tapón de rosca con un tubo de pulverización incorporado en un frasco de boca estrecha o ancha. Los frascos pulverizadores se han envuelto individualmente y son esterilizables en autoclave y reciclables.
66.25€ - 139.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | Polipropileno |
Cantidad | Paquete de 12 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Tipo de producto | Frasco lavador |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño de rosca (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño de rosca (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15712026
|
VITLAB™
93793 |
250 ml | GL 45 | 146 mm |
72.85€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15742026
|
VITLAB™
94993 |
250 ml | GL 25 | 135 mm |
66.25€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15722026
|
VITLAB™
93993 |
500 ml | GL 45 | 166 mm |
96.10€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10746073
|
VITLAB™
95093 |
500 mL | GL 25 | 180 mm |
86.40€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 27-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15732026
|
VITLAB™
94193 |
1000 ml | GL 63 | 226 mm |
139.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15752026
|
VITLAB™
95193 |
1000 ml | GL 32 | 215 mm |
115.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 04-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Wash bottles are appropriate for cleaning, coating and dousing in any laboratory environment. Polypropylene bottles are ideal for a variety of applications, including use with a range of chemicals, solvents and temperatures. Spray bottles are individually wrapped in clearly labeled polyethylene bags.- Designed for precise spray control
- Finely drawn tip creates a precise spray jet for fine control
- Optimised medium backflow through the continuous spray tube
- Choice of narrow- or wide-mouth bottles
- Narrow-mouth, tapered bottles for easier handling
- Wide-mouth, square-shouldered bottles for easy and safe filling
- All bottles feature screw cap lids with GL threads for a strong, secure hold
- Constructed of durable, transparent polypropylene
- Chemically resistant for use with liquid or powdered reagents
- Temperature resistant and autoclavable
- Transparent material for easy identification and monitoring
Especificaciones
Transparente | |
Paquete de 12 | |
Frasco lavador |
Polipropileno | |
Esterilizable en autoclave | |
Tapón de rosca |