Learn More
VITLAB™ Frascos de lavado de polipropileno transparente con boca ancha
Lave equipo y materiales con un chorro de pulverización preciso y una recirculación optimizada. Los frascos de lavado de polipropileno transparente VITLAB™ incluyen un tapón de rosca con un tubo de pulverización incorporado en un frasco de boca estrecha o ancha. Los frascos pulverizadores se han envuelto individualmente y son esterilizables en autoclave y reciclables.
Marca: VITLAB™ 94993
59.76 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los frascos de lavado son adecuados para la limpieza, el recubrimiento y la dosificación en cualquier entorno de laboratorio. Los frascos de polipropileno son ideales para una gran variedad de aplicaciones, incluido el uso con una gama de productos químicos, disolventes y temperaturas. Los frascos de pulverización se han envasado individualmente en bolsas de polietileno claramente etiquetadas.- Diseñados para lograr un control preciso de la pulverización
- La punta finamente dibujada crea un chorro de aerosol preciso para un control afinado
- Flujo de retorno del medio optimizado a través del tubo de pulverización continuo
- Elección de frascos de boca estrecha o ancha
- Frascos cónicos de boca estrecha para facilitar el manejo
- Frascos de boca ancha con reborde cuadrado para un llenado fácil y seguro
- Todos los frascos tienen tapas con tapón enroscado con roscas GL para una sujeción fuerte y segura
- Fabricado con polipropileno duradero esterilizable en autoclave
- Resistente a productos químicos para uso con reactivos líquidos o en polvo
- Resistencia térmica y esterilizables en autoclave
- Material transparente para una fácil identificación y monitorización
Especificaciones
250 ml | |
Polipropileno | |
GL 25 | |
Estrecho | |
Frasco lavador | |
Tapón de rosca |
Transparente | |
Paquete de 12 | |
Esterilizable en autoclave | |
135 mm | |
58 mm |