Learn More
Fisherbrand™ Tubos de PVC con malla de Terylene transparente
Tubos de uso general para la transferencia de líquidos, gases y alimentos en polvo
Marca: Fisherbrand™ RPVCNT/9.5/10MT
Descripción
Todas las dimensiones son aproximadas.- Transparentes e incoloros
- Pared reforzada con malla de terileno
- Flexibles pero con gran fuerza inherente
- Aptos para presión moderada o aplicaciones de vacío
Especificaciones
10 x 3 mm | |
10 m | |
1/pack |
PVC | |
Apto para presión moderada o aplicaciones de vacío | |
Transparente |
Título del producto
Fisherbrand™ Tubos de PVC con malla de Terylene transparente > Tamaño: 10 x 3 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido