Learn More
JULABO™ Bandejas para baños de agua con agitación
For use with Erlenmeyer flasks. Suitable for JULABO™ SW22 / SW23.
Marca: JULABO™ 8970366
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Construcción de metal
- Para uso con JULABO™ SW22/SW23
- Varios tamaños disponibles
- Elija un modelo que contenga hasta 5 matraces Erlenmeyer de 1000 ml o 45 de 25 ml
Especificaciones
Baño de agua con agitación SW22, SW23 | |
Bandeja portadora | |
5 Matraces Erlenmeyer, 1000 ml |