Learn More
JULABO™ Bandejas para baños de agua con agitación
For use with Erlenmeyer flasks. Suitable for JULABO™ SW22 / SW23.
207.00€ - 332.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Baño de agua con agitación SW22, SW23 |
---|---|
Tipo | Bandeja portadora |
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10319530
|
JULABO™
8970363 |
15 Matraces Erlenmeyer, 200 ml |
279.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10767261
|
JULABO™
8970364 |
11 matraces Erlenmeyer, de 250 a 300 ml |
307.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10580102
|
JULABO™
8970361 |
32 Matraces Erlenmeyer, 50 ml |
268.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10678241
|
JULABO™
8970360 |
45 Matraces Erlenmeyer, 25 ml |
330.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10379620
|
JULABO™
8970365 |
8 Matraces Erlenmeyer, 500 ml |
207.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10710651
|
JULABO™
8970366 |
5 Matraces Erlenmeyer, 1000 ml |
332.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Metal Construction
- For use with JULABO™ SW22/SW23
- Several sizes available
- Choose a model to hold as few as 5 x 1000 mL Erlenmeyer Flasks or as many as 45 x 25 mL
Especificaciones
Baño de agua con agitación SW22, SW23 | |
Bandeja portadora |