Learn More
Tri-n-octilfosfina, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Tri-n-octylphosphine is used for coating zinc sulfide shells on cadmium-selenium quantum dot core by successive ionic layer adsorption and reaction method. It acts as a precursor to trioctylphosphine oxide. Further, it is used as a solvent for cadmium and selenium precursors. It also serves as a common reagent in the chemical synthesis of nanoparticles. It acts as a precursor to trioctylphosphine oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El tri-n-octilfosfina se utiliza para el revestimiento de las conchas de sulfuro de cinc en el núcleo de punto cuántico de cadmio-selenio mediante el método de adsorción y reacción de la capa iónica sucesiva. Actúa como precursor del óxido de trioctilfosfina. Además, se utiliza como disolvente para precursores de cadmio y selenio. También sirve como un reactivo común en la síntesis química de nanopartículas. Se emplea como precursor del óxido de trioctilfosfina.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tri-n-octylphosphine |
Densidad | 0.831 |
Punto de ebullición | 240°C (10 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 147°C (296°F) |
Olor | Garlic-like |
Índice de refracción | 1.468 |
Cantidad | 100 mL |
Número UN | UN1760 |
Beilstein | 1776995 |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10241624 | Certificado de análisis | 12/04/2024 | L15744.AP,L15744.AC,L15744.AE |
10207192 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | L15744.AP,L15744.AC,L15744.AE |
10196841 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | L15744.AP,L15744.AC,L15744.AE |
5003A21R | Certificado de análisis | 08/12/2021 | L15744.AP,L15744.AC,L15744.AE |
10201172 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | L15744.AP,L15744.AC,L15744.AE |
Seguridad y manipulación
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.