Learn More
Triacetina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10215240
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-76-1
Fórmula molecular C9H14O6
Peso molecular (g/mol) 218.21
Clave InChI URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triacetin, glyceryl triacetate, glycerol triacetate, glycerin triacetate, enzactin, triacetine, triacetylglycerol, fungacetin, glyped, triacetyl glycerine
PubChem CID 5541
ChEBI CHEBI:9661
Nombre IUPAC 2,3-Diacetiloxipropil acetato
SMILES CC(=O)OCC(COC(=O)C)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triacetin
Punto de fusión 3.0°C
Color Incolora
Densidad 1.1550g/mL
Punto de ebullición 258.0°C
Temperatura de inflamación 138°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3CO2CH2)2CH(O2CCH3)
Índice de refracción 1.4290 to 1.4330
Cantidad 1 L
Beilstein 02,147
Índice Merck 15,9751
Gravedad específica 1.155
Información de solubilidad Solubility in water: 64.0g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents,slightly soluble in carbon disulfide
Viscosidad 23 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido