Learn More
Heathrow Scientific™ Triangular Pill Counting Tray
Counting trays that offer safety and convenience when counting pills and capsules. Intended for single use to prevent cross-contamination for batch sampling or distribution of pills and capsules. This triangular tray is user-friendly, as it can be used with either hand.
Marca: Heathrow Scientific™ 120848
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Desechables para garantizar la ausencia de contaminación química cruzada y la seguridad del paciente
- Hecha de poliestireno apto para uso alimentario según la FDA en una sala limpia de clase ISO 8
- Cumple los requisitos de control de calidad y GMP para la fabricación de muestras por lotes
- Bandejas duraderas a prueba de roturas hechas de material inerte sin BSE/TSE
- Trazable por lotes
- Tapón vertedor en la esquina para el control de dispensación
- Peso: 28,5 g (0,06 lb.)
- Dimensiones (An x P x Al): 230 x 230 x 13 mm
- Incluye una espátula ergonómica (177,25 x 19,2 mm)
- Incluye aberturas en ambos lados
Especificaciones
REACH, RoHS, CFR 177.1640, CE 10/2011 y UE 1935/2004 | |
Blanco | |
230 mm | |
Pill-counting Tray | |
Recuento de pastillas | |
9.1 in. | |
30/Paq. | |
9,1 in | |
No estéril |
230 x 230 x 13 mm | |
13 mm | |
Poliestireno | |
230 mm | |
Espátula curva | |
0.5 in. | |
Triangular | |
No esterilizable en autoclave |