Learn More
Ácido trifluoroacético, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
31.46€ - 2086.38€
CAS | 76-05-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C2HF3O2 |
Peso molecular (g/mol) | 114.02 |
Número MDL | MFCD00004169 |
Clave InChI | DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctovaMostrar más |
PubChem CID | 6422 |
ChEBI | CHEBI:45892 |
SMILES | OC(=O)C(F)(F)F |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10031550
|
Thermo Scientific Acros
139720250 |
25 g | Frasco de vidrio |
31.46€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10264710
|
Thermo Scientific Acros
139721000 |
100 g | Frasco de vidrio |
66.83€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10785981
|
Thermo Scientific Acros
139725000 |
500 g | Frasco de vidrio |
238.19€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10021550
|
Thermo Scientific Acros
139720010 |
1 kg | Frasco de vidrio |
376.88€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10348483
|
Thermo Scientific Acros
139720025 |
2.5 kg | Frasco de vidrio |
697.47€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11974931
|
Thermo Scientific Acros
139720100 |
10 kg | Tambor de plástico |
2086.38€
10 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
76-05-1 | |
114.02 | |
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N | |
6422 | |
OC(=O)C(F)(F)F |
C2HF3O2 | |
MFCD00004169 | |
trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctovaMostrar más | |
CHEBI:45892 |
Especificaciones
Trifluoroacetic acid | |
-15.0°C | |
Incolora | |
C2HF3O2 | |
MFCD00004169 | |
01,1219; 02,433; 03,305; 04,530; 05,695; 06,613; 07,388; 08,503; 09,483; 10,418; 11,557; 12,529; 14,322; 15,338; 16,83; 17,340 | |
trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova | |
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 2,2,2-trifluoroacético | |
6422 | |
114.02 | |
Extra puro | |
Conforme a referencia | |
1.3 |
76-05-1 | |
72.0°C | |
0.99 | |
CF3CO2H | |
02, II, 186 | |
15, 9847 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with ether, acetone, ethanol, benzene,, ccl4, hexane, methanol, xylene and hexane | |
OC(=O)C(F)(F)F | |
114.02 | |
CHEBI:45892 | |
99% | |
1.5350 g/mL | |
Líquido | |
107 mbar at 25°C |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca quemaduras graves en la piel y daños en los ojos.
Nocivo en caso de inhalación.
Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Declaración de GHS P:
En CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO inducir el vómito.
Llevar gafas/máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Continúe enjuagando.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
Evitar su liberación al medio ambiente.
EN CASO DE INHALACIÓN: Trasladar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
ADVERTENCIA: La información mostrada en este sitio web ha sido desarrollada en cumplimiento de la normativa de la Unión Europea (UE) y es correcta a nuestro leal saber y entender en la fecha de su publicación. La información proporcionada se ha diseñado solo como una guía para la manipulación y el uso seguros. No debe considerarse ni una garantía ni una especificación de calidad.
Peligro
- Trifluoroacetic acid
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.