Learn More
Invitrogen™ Triiodothyronine (T3) Competitive ELISA Kit
Competitive ELISA
610.00€ - 4635.00€
Especificaciones
Sensibilidad del ensayo | 37,4 pg/mL |
---|---|
Descripción | Kit de ELISA competitivo para triyodotironina (T3) |
Conjugado | Peroxidasa de rábano picante (HRP) |
Método de detección | Fluorescente |
Tipo de producto | Kit de ELISA |
Código de producto | Marca | Suficiente para | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Suficiente para | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15835654
|
Invitrogen™
EIAT3C |
96 ensayos |
610.00€
96 tests |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17845017
|
Invitrogen™
EIAT3CX10 |
10 x 96 ensayos |
4635.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
The Triiodothyronine (T3) ELISA quantitates T3 in serum,plasma,urine,dried fecal extracts,or cell culture medium.
Principle of the method
The Triiodothyronine (T3) Competitive ELISA research-use-only kit is designed to quantitatively measure T3 present in extracted serum and plasma,urine,extracted dried fecal samples,and tissue culture media samples. This kit measures total T3 in extracted serum and plasma and in extracted fecal samples. A T3 stock solution is provided to generate standard curves for the assay and all samples should be read off the standard curve. Standards or diluted samples are pipetted into a clear microtiter plate coated with an antibody to capture sheep antibodies. A T3-peroxidase conjugate is added to the standards and samples in the wells. The binding reaction is initiated by the addition of a sheep antibody to T3 to each well. After a two-hour incubation the plate is washed and substrate is added. The substrate reacts with the bound T3-peroxidase conjugate. After a short incubation,the reaction is stopped and the intensity of the generated color is detected in a microtiter plate reader capable of measuring at 450 nm.
Rigorous validation
Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity,specificity,precision,and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Especificaciones
37,4 pg/mL | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Kit de ELISA | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
6,3% | |
RUO | |
de -20 °C | |
1 h 20 min |
Kit de ELISA competitivo para triyodotironina (T3) | |
Fluorescente | |
Extracto fecal, Orina, Plasma, Sobrenadante, Suero | |
ELISA, ensayos de proteínas, ensayos de actividad, biología de proteínas, biología reproductiva, inflamación, estrés oxidativo, metabolismo, señalización celular, epigenética, hematología, daños del ADN, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de hormonas esteroideas | |
13,4% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Metabolismo | |
Productos químicos | |
2 h 30 min |