Learn More
(Trimetilsilil)diazometano, técnico, solución aproximadamente de 2,0 M en hexanos, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10141095
(Trimetilsilil)diazometano, técnico, solución aproximadamente de 2,0 M en hexanos, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10141095
100 mL, Frasco de vidrio AcroSeal™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Código de producto. 10141095
Marca: Thermo Scientific Acros 429211000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Trimethylsilyl)diazomethane
CAS 18107-18-1, 92112-69-1
% mín. CAS 32.15, 62.77
% máx. CAS 37.23, 67.85
Color Amarillo
Densidad 0.6750g/mL
Punto de ebullición 96.0°C
Temperatura de inflamación −23°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C4H10N2Si
Fórmula lineal (CH3)3SiCHN2
Número MDL MFCD00053946
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.675
Sinónimo trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Clave InChI ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-]
Nombre IUPAC Silano de diazometilo(trimetil)
Peso molecular (g/mol) 114.22
PubChem CID 167693
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.22
Grado Técnico
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0463671 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number429211000
Número de loteA0463671 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/06/2024 Catalog Number429211000
Número de loteA0459494 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/01/2024 Catalog Number429211000
Número de loteA0455985 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/01/2024 Catalog Number429211000
Número de loteA0449738 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number429211000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (Trimethylsilyl)diazomethane (2.0M solution in hexanes)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
(Trimetilsilil)diazometano, técnico, solución aproximadamente de 2,0 M en hexanos, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >