Learn More
Trimiristina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se puede utilizar para la preparación de nanopartículas lipídicas sólidas (SLN) compuestas de trimiristina (lípido sólido) y poloxamer 407 (surfactante). También se utiliza como reactivo de síntesis y como agente emoliente, relatante y acondicionador de la piel.
Se puede utilizar para la preparación de nanopartículas lipídicas sólidas (SLN) compuestas de trimiristina (lípido sólido) y poloxamer 407 (surfactante). También se utiliza como reactivo de síntesis y como agente emoliente, relatante y acondicionador de la piel.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Trimyristin |
CAS | 555-45-3 |
Punto de fusión | 56°C to 57°C |
Color | Blanco |
Fórmula molecular | C45H86O6 |
Fórmula lineal | [CH3(CH2)12COOCH2]2CHOCO(CH2)12CH3 |
Número MDL | MFCD00036229 |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 1718242 |
Índice Merck | 14,9724 |