Learn More
Trioleína, téc. 75 %, Thermo Scientific Chemicals
165.00€ - 451.00€
CAS | 122-32-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C57H104O6 |
Peso molecular (g/mol) | 885.453 |
Número MDL | MFCD00137563 |
Clave InChI | PHYFQTYBJUILEZ-BSCDBXJPSA-N |
Sinónimo | triolein, glycerol trioleate, glyceryl trioleate, oleic triglyceride, trioleoylglycerol, glycerol triolein, oleic acid triglyceride, trioleoylglyceride, olein, glycerin trioleate |
PubChem CID | 45253964 |
Nombre IUPAC | [2-[(Z)-octadec-9-enoil]oxi-3-[(E)-octadec-9-enoil]oxipropil] (E)-octadec-9-enoato |
SMILES | CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15474799
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62419.14 |
25 g | |||||||
15484799
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62419.22 |
100 g |
451.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Glycerol trioleate can be used as an emulsifier, also as creams, lotions and lipsticks matrix. Used as textile finishing agent in textile industry, also used as additive in pigment grind. In pharm industry, used as ointment, emulsifiable paste, suppository, lotion, emulsifier in air agent, stabilizing agent, lubricating agent, antifoaming agents. In food industry, it has the function as emulsify, disperse, defoaming, blister, antistaling of starch and control fat agglutination, usually used as agent in candy, ice cream, cookie and bread. When used in beverage, could avoid ester to float, and avoid protein to sink, therefore to improve stability. When used in bread, cookie , could improve organization structure, increase volume, antistaling, prolong warranty validity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl trioleato de glicerol se puede utilizar como emulsionante, también como matriz de cremas, lociones y brras de labios. Se ha empleado como agente de acabado textil en la industria textil, también como aditivo en la molienda de pgimentos. Se ha usado en la industria farmacéutica como ungüento, pasta emulsionable, supositorio, loción, agente emulsionante en aire, agente estabilizador, agente lubricante, agente antiespumante. En el sector alimentario, tiene la función de emulsionar, dispersar, desespumar, ampollar, antiespumar el almidón y controlar la aglutinación de las grasas, generalmente utilizado como agente en dulces, helados, galletas y pan. Cuando se utiliza en bebidas, puede evitar que el éster flote, y que la proteína se hunda, por lo tanto, sirve para mejorar la estabilidad. Cuando se destina al pan o las galletas , puede mejorar la estructura de la organización, aumentar el volumen, evitar que se estropee, prolongar la validez de la garantía.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, éter y tetracloruro de carbono.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: - 20 °C
122-32-7 | |
885.453 | |
PHYFQTYBJUILEZ-BSCDBXJPSA-N | |
45253964 | |
CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC |
C57H104O6 | |
MFCD00137563 | |
triolein, glycerol trioleate, glyceryl trioleate, oleic triglyceride, trioleoylglycerol, glycerol triolein, oleic acid triglyceride, trioleoylglyceride, olein, glycerin trioleate | |
[2-[(Z)-octadec-9-enoil]oxi-3-[(E)-octadec-9-enoil]oxipropil] (E)-octadec-9-enoato |
Especificaciones
Triolein | |
Amarillo | |
235°C to 240°C (18 mmHg) | |
C57H104O6 | |
1.468 | |
1718692 | |
triolein, glycerol trioleate, glyceryl trioleate, oleic triglyceride, trioleoylglycerol, glycerol triolein, oleic acid triglyceride, trioleoylglyceride, olein, glycerin trioleate | |
PHYFQTYBJUILEZ-BSCDBXJPSA-N | |
[2-[(Z)-octadec-9-enoil]oxi-3-[(E)-octadec-9-enoil]oxipropil] (E)-octadec-9-enoato | |
45253964 | |
75% | |
Líquido |
122-32-7 | |
0.91 | |
330°C (626°F) | |
(C17H33COOCH2)2CHOCOC17H33 | |
MFCD00137563 | |
14,9732 | |
Soluble in chlorofom, ether, and carbon tetrachloride | |
CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC | |
885.453 | |
885.45 | |
Técnico |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 204-534-7
missing translation for 'rtecsNumber' : RG1936500
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Almacenar a -20°C
RUO – Research Use Only