Learn More
Tripropilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
97.79€ - 164.82€
CAS | 102-69-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H21N |
Peso molecular (g/mol) | 143.27 |
Número MDL | MFCD00009363 |
Clave InChI | YFTHZRPMJXBUME-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | tripropylamine, tri-n-propylamine, n,n-dipropyl-1-propanamine, 1-propanamine, n,n-dipropyl, propyldi-n-propylamine, tripropylammonium, tripropyl amine, npr3, n,n-dipropyl-1-propylamine, tripropylamin |
PubChem CID | 7616 |
ChEBI | CHEBI:38880 |
Nombre IUPAC | N,N-dipropilpropan-1-amina |
SMILES | CCCN(CCC)CCC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10428720
|
Thermo Scientific Acros
162690010 |
1 L | Frasco de vidrio |
97.79€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10216483
|
Thermo Scientific Acros
162690025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
164.82€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
102-69-2 | |
143.27 | |
YFTHZRPMJXBUME-UHFFFAOYSA-N | |
7616 | |
N,N-dipropilpropan-1-amina |
C9H21N | |
MFCD00009363 | |
tripropylamine, tri-n-propylamine, n,n-dipropyl-1-propanamine, 1-propanamine, n,n-dipropyl, propyldi-n-propylamine, tripropylammonium, tripropyl amine, npr3, n,n-dipropyl-1-propylamine, tripropylamin | |
CHEBI:38880 | |
CCCN(CCC)CCC |
Especificaciones
Tripropylamine | |
-93.0°C | |
0.7600g/mL | |
32.5°C | |
0.2% max. dipropylamine (GC) | |
(CH3CH2CH2)3N | |
MFCD00009363 | |
0.76 | |
Solubility in water: 2.6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents | |
CCCN(CCC)CCC | |
143.27 | |
CHEBI:38880 | |
143.27 | |
Líquido |
102-69-2 | |
Incolora | |
156.0°C | |
Auténtico | |
C9H21N | |
1.4155 to 1.4175 | |
04, II, 623 | |
tripropylamine, tri-n-propylamine, n,n-dipropyl-1-propanamine, 1-propanamine, n,n-dipropyl, propyldi-n-propylamine, tripropylammonium, tripropyl amine, npr3, n,n-dipropyl-1-propylamine, tripropylamin | |
YFTHZRPMJXBUME-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-dipropilpropan-1-amina | |
7616 | |
0.627 mPa.s (25°C) | |
98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Tóxico en contacto con la piel.
Tóxico en caso de ingestión.
Tóxico en caso de inhalación.
Líquido y vapor inflamables.
Puede irritar las vías respiratorias.
Nocivo para los organismos acuáticos
Declaración de GHS P
Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas, superficies calientes.
- No fumar.
EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
Usar gafas, máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 203-047-7