Learn More
Tris(dibencilidenacetona)dipaladio(0), 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10155760
Tris(dibencilidenacetona)dipaladio(0), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10155760
500 mg, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10155760
Marca: Thermo Scientific Acros 318775000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51364-51-3
Fórmula molecular C51H42O3Pd2
Peso molecular (g/mol) 915.73
Número MDL MFCD00013310
Clave InChI CYPYTURSJDMMMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris dibenzylideneacetone dipalladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium, pd2 dba 3, tris dibezylideneacetone dipalladium, tris dibenzylideneacetone dipalladium o, tris dibenzylideneacetonyl bis-palladium, tris dba, tris 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one dipalladium
PubChem CID 9811564
Nombre IUPAC (1E,4E)-1,5-difenilpenta-1,4-dien-3-ona; paladio
SMILES [Pd].[Pd].O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1.O=C(C=CC1=CC=CC=C1)C=CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Punto de fusión 152.0°C to 155.0°C
Color De negro a morado
Análisis elemental 96.0% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5CH=CHCOCH=CHC6H5)3Pd2
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, thf, benzene, toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 915.7
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0461306 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/04/2024 Catalog Number318770050,318775000,318770250
Número de loteA0455847 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/09/2023 Catalog Number318770050,318775000,318770250
Número de loteA0392340 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number318770050,318775000,318770250
Número de loteA0399598 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number318770050,318775000,318770250
Número de loteA0407392 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number318770050,318775000,318770250
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Tris(dibencilidenacetona)dipaladio(0), 97 %, Thermo Scientific Chemicals >