Learn More
Thermo Scientific Chemicals Triton™ X-100, 98+ %, para biología molecular, sin ADNasa, sin ARNasa ni proteasa Código de producto.: 10671652
Thermo Scientific Chemicals Triton™ X-100, 98+ %, para biología molecular, sin ADNasa, sin ARNasa ni proteasa
Código de producto. 10671652
100 mL, 100 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
100 mL, 100 mL
250 mL, 250 mL
Tipo de empaquetado:
Frasco de vidrio
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10671652
Marca: Thermo Scientific Chemicals 327371000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para biología molecular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9002-93-1
Fórmula molecular C16H26O2
Sinónimo Etilo de mono-polietilenglicol [4-(1,1,3,3-tetrametilbutilo)fenilo]
Especificaciones
ensayo 0,98
Nombre del producto químico o material Triton™ X-100
Color Sin designar
Densidad 1.0670 g/mL
Cantidad 100 mL, 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 646,85
Número MDL MFCD00132505
Punto de fusión 6,0 °C
Tipo de empaquetado Frasco de vidrio
Clave InChI JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
pH 6 a 8 (solución acuosa al 5 %)
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Nombre IUPAC 2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 250.38
Pureza 98 %, biología molecular
Solubilidad Solubilidad en agua: soluble. Otras solubilidades: solubles en tolueno, xileno, tricloroetileno, etilenglicol, éter etílico, alcohol etílico, alcohol isopropílico, dicloruro de etileno y la mayoría, otros disolventes, insolubles en queroseno, alcoholes minerales.
Formulario Líquido viscoso
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0462098 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/08/2024 Catalog Number327371000,327372500
Número de loteA0462952 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/07/2024 Catalog Number327371000,327372500
Número de loteA0459998 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/05/2024 Catalog Number327371000,327372500
Número de loteA0453732 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/02/2024 Catalog Number327371000,327372500
Número de loteA0452294 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number327371000,327372500
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Triton X-100
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Triton™ X-100, 98+ %, para biología molecular, sin ADNasa, sin ARNasa ni proteasa >